Merck
D6760
Dimethylgelb
Synonym(e):
4-Dimethylamino-azobenzol, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)-anilin, Buttergelb, Methylgelb
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N=NC6H4N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.29
UNSPSC Code:
12161500
EC Number:
200-455-7
Beilstein/REAXYS Number:
746016
Colour Index Number:
11020
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
indicator grade
technique(s)
titration: suitable
mp
111 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
InChI key
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)