Merck
D6307
Sigma-Aldrich
6,6′-Dithiodinikotinsäure
~85%
Synonym(e):
Bis-[3-carboxypyridin]-6,6′-disulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Assay
~85%
mp (Schmelzpunkt)
263-265 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)C(O)=O)nc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)19-20-10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
GSASOFRDSIKDSN-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jian-Guo Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 374-380 (2006-10-20)
Acetohydroxyacid synthase (AHAS; EC 2.2.1.6) catalyzes the first common step in branched-chain amino acid biosynthesis. This enzyme is an important target for the design of environmental-benign herbicides. Based on the crystal structure of AHAS/sulfonylurea complex, we have carried out computational