Wichtige Dokumente
D4790
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin -sulfat (Salz)
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)-anilin -sulfat (Salz), 4-Amino-N,N-dimethylanilin -sulfat (Salz), DMPPDA
About This Item
Empfohlene Produkte
bp
495 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
200-205 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?