Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)OCC2(COC3OC(C)(C)OC23)O1
InChI
1S/C11H18O5/c1-9(2)13-6-11(16-9)5-12-8-7(11)14-10(3,4)15-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
WGCOBUGUSFKJSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Di-O-isopropylidene-α-D-apiose may be used as a reagent for the organic synthesis of conformationally semirigid diacylglycerol (DAG) analogues embedded into five-membered ring lactones.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?