CLS7058125
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, class B
capacity 25 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type Snap cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 70581-25
Kapazität
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)