CLS4622
Corning® microcarriers
low concentration synthemax II, weight 100 g
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Größe auswählen
CHF 2’360.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 2’360.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Form
beads
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 4622
Perlengröße
125-212 μm
Gewicht
100 g
Dichte
~1.026 g/mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Corning microcarriers with Corning CellBIND are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. The transfer caps are available with either a male Luer lock quick connector or an MPC quick connect. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)