Merck
CLS431221
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
cellulose acetate membrane (surfactant-free), diam. 28 mm, pore size 0.8 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Größe auswählen
50 EA
CHF 185.00
CHF 185.00
Voraussichtliches Versanddatum18. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
CHF 185.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
CHF 185.00
Voraussichtliches Versanddatum18. März 2025
Materialien
acrylic copolymer housing
cellulose acetate membrane (surfactant-free)
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431221
Durchmesser
28 mm
Porengröße
0.8 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Allgemeine Beschreibung
These Corning syringe filters have acrylic copolymer housings, female luer lock inlets and male luer slip outlets.
  • SFCA-PF (surfactant-free cellulose acetate with prefilter) membranes provide the lowest protein binding and have an integral glass fiber prefilter for extra filtering capacity
  • 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
  • Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Corning-Spritzenvorsatzfilter sind zu 100 % auf ihre Integrität geprüft, sind zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch und werden in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards hergestellt. Es sind vielfältige Membranen für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich.
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)