CLS430852
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 1700 cm2, cap (Easy Grip), case of 40
Synonym(e):
Corning roller bottles, roller bottles
Größe auswählen
CHF 820.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 820.00
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
Beschreibung
expanded surface
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
graduations
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Corning 430852
Flaschenhalsdurchm.
~45 mm
Flaschenoberfläche
1700 cm2
Arbeitsvolumen der Flasche
340-510 mL
Kapazität
510 mL
Durchm. × H
117 mm × 271 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)