CLS430849
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 40 (2 bottles per bag)
Synonym(e):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
graduations
Verpackung
case of 40 (2 bottles per bag)
Hersteller/Markenname
Corning 430849
Flaschenhalsdurchm.
~45 mm
Flaschenoberfläche
850 cm2
Arbeitsvolumen der Flasche
170-255 mL
Kapazität
255 mL
Durchm. × H
117 mm × 271 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)