Merck
CLS430293
Corning® Gewebekultur-behandelte Kulturschalen
D × H 100 mm × 20 mm
Synonym(e):
petri dish
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.13
Materialien
polystyrene
round
Sterilität
sterile
Verwendung
11.0-16.5 mL Optimal culture medium volume range (Optimal culture medium volume)
Verpackung
sleeve of 10
Hersteller/Markenname
Corning 430293
T × H
100 mm × 20 mm
Oberflächenbereich
55 cm2
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol
  • Behandelt für optimale Zellhaftung
  • Sterilisiert durch Gamma-Sterilisation und zertifiziert pyrogenfrei
  • Stapelbare Beads zur besseren Handhabung
  • Der Deckel ist für konstanten Gasaustausch mit Lüftungen versehen
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.