CLS4218
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 25 mL Syringe Tips
non-sterile
Synonym(e):
repeater adapter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Empfohlene Produkte
Materialien
red polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 4218
Allgemeine Beschreibung
Suitable for use with 25 mL syringe tips.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)