CLS6636
Corning® Step-R Repeating Pipettor and Syringe Tips Starter Pack
Synonym(e):
repeater
Größe auswählen
CHF 569.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 569.00
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
- Easy volume setting: Volume selection chart conveniently placed on the handle
- Fast and precise multiple dispensing: Up to 48 pipetting doses without refilling the tip syringe
- Maintenance-free
- Meets ISO 8655 requirements
- Delivered with QC certificate
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)