CLS3990
Corning® 96 well NBS™ Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
CHF 370.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 370.00
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
polystyrene
white bottom
white polystyrene
Sterilität
non-sterile
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
Verpackung
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
Hersteller/Markenname
Corning 3990
Maximales Volumen
360 μL
Größe
96 wells
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Arbeitsvolumen
200 μL
Farbe
white
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
NBS™ (non-binding surface)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)