Merck
CLS3732
Corning® CellSTACK® Zubehör
universal cap, diam. 33 mm, sterile
Synonym(e):
cell culture chamber accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
Materialien
screw top orange high-density polyethylene cap
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 3732
Durchmesser
33 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
  • 33 mm polyethylene threaded cap
  • Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Double bagged
Rechtliche Hinweise
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)