Fortfahren mit
CLS3271
Corning® CellSTACK®-Zellkulturkammern
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6
Synonym(e):
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'360.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
Surface area:
6360 cm2
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
clear polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1, case of 6
Feature:
cap vented, graduations
CHF 1'360.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
sterility
sterile
feature
cap vented, graduations
packaging
pack of 1, case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3271
technique(s)
cell culture: suitable
surface area
6360 cm2
working volume
1250-1900 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • Ideal für das Hochskalieren von Zellkulturen
  • Kulturkammern ergeben eine Zellausbeute im Bereich 107 bis 109
  • Nützliche Alternative zur Verwendung mehrerer Roller- oder Spinnerflaschen.
  • Große mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität.
  • 100 % leckgeprüft vor dem Versand
  • Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert, mit geringer Partikelkontamination dank moderner Herstellungsverfahren
  • Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Schraubverschlüssen und belüfteten Kappen
  • Große, 26 mm breite Einfüllstutzen für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für die sterile Übertragung von Medien und Kulturen
Features and Benefits
  • Has 6,360cm2 cell growth area
  • Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and certifiied nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3268CLS3319CLS3303
description
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6
description
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, high-density polyethylene cap, case of 8
description
5 Chamber with Vent Caps, PS, TC-treated, w/ graduations, sterile, 2/cs
description
polystyrene, sterile (γ-irradiated), 1 Chamber with Vent Caps, graduations, case of 8
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile (γ-irradiated)
manufacturer/tradename
Corning 3271
manufacturer/tradename
Corning 3268
manufacturer/tradename
Corning 3319
manufacturer/tradename
Corning 3303
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
low binding surface
material
short neck, rectangular bottom flask, high-density polyethylene cap, clear polystyrene
material
clear polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
material
orange high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
material
straight neck , rectangular , vent cap, cap (vented), rectangular bottom flask, polystyrene
feature
cap vented, graduations
feature
graduations, cap vented
feature
cap vented, graduations
feature
cap, graduations
working volume
1250-1900 mL
working volume
125-190 mL
working volume
625-950 mL
working volume
125-190 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)