CLS3568
Corning® disposable GL45 solid cap for plastic spinner flasks
polyethylene solid cap for GL45 plastic spinner flask, disposable, sterile, 4/cs
Synonym(e):
Corning cap
Größe auswählen
CHF 45.20
Größe auswählen
About This Item
CHF 45.20
Empfohlene Produkte
Materialien
orange high-density polyethylene cap
polyethylene
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 3568
Farbe
orange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Individually double bagged
- Features large knurls for ergonomic handling
- Sterilized (10-6 SAL) by gamma radiation; autoclaving is not recommended
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)