CLS354688
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine/Laminin Culture Slide
capacity 8 well
Synonym(e):
slides, chambers
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 12 (3 packs )
Hersteller/Markenname
Corning 354688
Kapazität
8 well
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)