CLS354639
Corning® Vented Screw Cap
for use with Falcon® 175cm Flasks, sterile
Synonym(e):
Vented Screw Cap
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE flask
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 354639
Kompatibilität
for use with Falcon® 175cm Flasks
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)