CLS354638
Corning® Vented Screw Cap
for use with Falcon® 75cm Flasks, sterile
Synonym(e):
Vented Screw Cap
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE flask
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea (10 packs of 10)
Hersteller/Markenname
Corning 354638
Kompatibilität
for use with Falcon® 75cm Flasks
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)