Merck
CLS353086
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
TPE
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Corning 353086
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Flügel L
1.8 cm
Griff L
25 cm
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)