Merck
CLS33982B
Corning® PYREX® glass housing filter discs
coarse frit
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Pyrex® fritted support base with 40/35 joint, for 47 mm microfiltration assembly, coarse frit
Materialien
glass housing
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning
Durchmesser
47 mm
Halsdurchm.
33-41 mm
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)