Merck
CLS2679940
Corning® polypropylene closure
fits neck O.D. 40 mm
, orange
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
orange
polypropylene
Verpackung
case of 100
Allgemeine Beschreibung
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)