Fortfahren mit
C1046
Silicone sponge closures
size 38 mm
Synonym(e):
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 397.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
CHF 397.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
size
38 mm
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
General description
Silicone rubber rings with sealed-in silicone sponge filters.
These silicone sponge closures are ideal when working with aerobic cultures; they permit an efficient exchange of gases. They also cut losses due to evaporation in half in comparison to cotton plugs, thus minimizing changes in pH values. They can be dry heat sterilized repeatedly at 180°C and are easy to clean and maintain (reusable).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0921CLS2679638Z279730
size
38 mm
size
28 mm
size
-
size
-
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone sponge closures
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)