Merck
CLS11415
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 250 mL, I.D. 1/8 in., sterile
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
Beschreibung
plain
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
C-Flex tubing
Verpackung
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 11415
ID
1/8 in.
Kapazität
250 mL
Volumen
250 mL
Fitting
male luer lock
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)