Merck
CLS1000P3L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 3 L
Synonym(e):
Corning container
Größe auswählen
4 EA
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 108.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116155
NACRES:
NB.43
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations (500 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1000P-3L
H × AD
210 mm × 156 mm
Größe
3 L
Allgemeine Beschreibung
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)