Wichtige Dokumente
CLLS1042
MCF10A CELLS CDH1 (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MCF10A CELLS CDH1 (-/-),
Biologische Quelle
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
OMIM-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−196°C
Angaben zum Gen
human ... CDH1(1105)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Qualität
Haftungsausschluss
Nur Kit-Komponenten
- MCF10A CELLS CDH1 (-/-) 1 vial
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)