TEM human cell line
IHW Number: 9057, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 88052057
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 88052057-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052057-1VL
Ethnizität
Jewish
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 1203
B: 3801
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 1401
HLA DRB3: 201
HLA DQAP: 1.3
HLA DQA1: 101
HLA DQB1: 503
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Serologisches Profil
HLA A ief: 26.2
HLA B: 38
HLA B ief: 38.1
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 9
HLA DR: 14
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 5
HLA DP: 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)