CJO-A human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., IHW Number: 9243, 85022808
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 85022808-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85022808-1VL
Ethnizität
Not specified
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 401
B: 35
HLA DRB1: 01
HLA DQB1: 05
Serologisches Profil
HLA A ief:
HLA C: 4
HLA B: 35
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)