FM-82
13012426, human skin, Fibroblastic
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
FM-82, from human skin, 13012426
Biologische Quelle
human skin
Beschreibung
Human melanoma, metastasis
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
Fibroblastic
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 14
D13S317: 8
D16S539: 11,13
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 6,8
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)