FM-28
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human skin
Verpackung
tube of 5 μg 13012412-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012412-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
Fibroblastic
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 13
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 10,14
THO1: 6
TPOX: 9.3
vWA: 16,17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)