4-11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonym(e):
HeLa
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human cervix
Verpackung
tube of 5 μg 11033103-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11033103-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)