HCA-7 Colony 29
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human colon
Verpackung
tube of 5 μg 02091238-DNA-5UG
pkg of vial of cells 02091238-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Near Diploid
Morphologie
Epithelial
Produkte
Expresses Cox-2
Rezeptoren
EGF. Parent HCA-7 cell line: wildtype APC. Known mutations:Parent HCA-7 cell line: RER phenotype, p53
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 8,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)