IIC9 (CH0)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster embryo
Verpackung
tube of 5 μg 00030814-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00030814-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
PAR-1 (protease-activated receptor 1, thrombin receptor), EGF, PDGF
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)