Merck
CAA481-EP
Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638661 (NA)
Eppendorf® 5810724007 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Allgemeine Beschreibung
  • Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor Lid, aerosol-tight, for 500 mL rectangular bucket.
  • Set of 2 pieces.
  • For centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Aerosol-tight caps effectively minimize air resistance within the rotor.
  • Suitable for 500 mL rectangular bucket
  • Ideal for centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)