Wichtige Dokumente
C9504
Coenzyme Q6
Synonym(e):
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(farnesylfarnesyl)-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-30
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Saccharomyces cerevisiae
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves