Wichtige Dokumente
C8759
Carisoprodol
Synonym(e):
2-Methyl-2-propyl-1,3-propandiol-carbamat-isopropylcarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV
Löslichkeit
ethanol: soluble
Ersteller
Schering Plough
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
InChIKey
OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Carisoprodol is actively metabolized to meprobamate, a depressant of the CNS having sedative hypnotic.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable