Fortfahren mit
C8554
Choriongonadotropin
lyophilized powder, suitable for mouse embryo cell culture
Synonym(e):
Choriogonin, HCG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 I.U.
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.30
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-660-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human urine
Form:
lyophilized powder
CHF 91.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human urine
Quality Segment
sterility
aseptically processed
form
lyophilized powder
potency
≥5,000 I.U. per mg
mol wt
37.9 kDa, apparent mol wt 37.9 kDa by SDS-PAGE
drug control
Home Office Schedule 4.2
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
HBV,HCV and HIV, tested negative
solubility
H2O: 1 mL/vial, saline: 1 mL/vial
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081)
General description
Das Glykoproteinhormon, das aus einer α-Kette mit 92 Aminosäuren besteht, die der von LH, FSH und TSH entspricht; und einer eindeutigen β-Kette mit 149 Aminosäuren. Wird produziert vom Chorionzottengewebe und ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung des Gelbkörpers während der frühen Schwangerschaft. Wird auch von Throphoblastzellenneoplasmen produziert, die sich durch erhabene, freie hCG-β-Ketten und hyperglykosyliertem hCG auszeichnen.
Note: Actual molecular weight will vary from the theoretical depending upon the degree of glycosylation. Theoretical MW is 37.9 kDa based on native form which contains 2 subunits: α = 14.9 kDa (~10.2 kDa for the polypeptide and ~4.7 kDa for the carbohydrate), and β = 23.0 kDa (~16.0 kDa for the polypeptide and ~7.0 kDa for the carbohydrate). See J. Biol. Chem. 248, 6796-6827 (1973).
Application
Recommended for superovulation induction in mice.
Biochem/physiol Actions
Human chorionic gondadotropin (hCG) may be used as an alternative to PMSG to induce ovulation in laboratory animals.[1] When hCG was injected into laboratory animals via intravenous (i.v.), intraperitoneal (i.p.), or subcutaneous (s.c.) methodstet, the effective dose values for 50% of the animals (ED50) per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1063CG5230734
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choriongonadotropin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Could you provide the concentration of C8554 in milligrams per milliliter (mg/ml)?
    1 answer
    1. The concentration in milligrams per milliliter (mg/mL) depends on the lot. For C8554, which comes in 50 IU per vial, if the specific activity is 5807 IU/mg as indicated in the CoA, dividing this number by 50 IU yields a mass of 8.6 µg. With 1 mL, the concentration would be 8.6 µg/mL.