Wichtige Dokumente
C8114
Anti-α-E-Catenin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 102 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, canine
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:200 using methanol-fixed, dog MDCK and human MCF7 cellc
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of human epidermal carcinoma A431 cell line and cytosolic fraction of rat embryonic brain.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNNA1(1495)
rat ... Ctnna1(307505)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)