Wichtige Dokumente
C7573
H-Lys(Z)-OH
Synonym(e):
Nε-Z-L-lysin, N6-Carbobenzyloxy-L-lysin
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
259 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChIKey
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable