Merck
C6399
Sigma-Aldrich
Cholesterylvalerat
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-pentanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-pentanoate, Cholesteryl pentanoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H54O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Assay
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Form
solid
SMILES String
CCCCC(O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C)=O
InChI
1S/C32H54O2/c1-7-8-12-30(33)34-25-17-19-31(5)24(21-25)13-14-26-28-16-15-27(23(4)11-9-10-22(2)3)32(28,6)20-18-29(26)31/h13,22-23,25-29H,7-12,14-21H2,1-6H3/t23-,25?,26?,27?,28?,29?,31?,32?/m1/s1
InChIKey
RWTQCZGAMKTBRV-ICUBIBKNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Use of liquid-crystal cutaneous thermography for the diagnosis of bone diseases].
I G Gertsen et al.
Ortopediia travmatologiia i protezirovanie, (2)(2), 66-69 (1981-02-01)