Fortfahren mit
C6003
Chlorophyllin Natriumsalz
commercial grade, powder
Synonym(e):
Chlorophyllin, coppered trisodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 74.90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 213.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 599.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H31CuN4Na3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
724.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
234-242-5
CHF 74.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorophyllin Natriumsalz,
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
black, green to very dark green
solubility
H2O: 100 mg/mL, dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChI key
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
Application
Chlorophyllin sodium copper salt has been used to study the effect of chlorophyllin against radiation-induced hematopoietic syndrome. It has been used to study the effect of chlorophyllin on the excretion of PhIP (2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine) and its metabolites into the breast-milk of lactating rats.
Biochem/physiol Actions
Chlorophyllin is a water soluble derivative of chlorophyll. It has chemopreventive properties and forms a non-covalent complex with many mutagenic/carcinogenic molecules. The complex formation reduces absorption or allows excretion of the mutagenic/carcinogenic molecules. Chlorophyllin also exhibits antioxidant, antiapoptotic and immunostimulatory effects. It provides benefits, such as prevention of body odor and increased wound healing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1461961451116774
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
color
green to very dark green, black
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, dark green
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)