Wichtige Dokumente
C5554
1-(3-Chlorphenyl)-piperazin -hydrochlorid
Synonym(e):
m-CPP
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
210-214 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
InChIKey
MHXPYWFZULXYHT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR2C(3358)
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?