Merck
C4394
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3,5-Dimethylphenol
≥99%
Synonym(e):
4-Chlor-3,5-xylolol, 4-Chlor-sym.-m-xylenol, PCMX
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
Beilstein:
1862539
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChIKey
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)