Wichtige Dokumente
C4045
Chondroitin disaccharide Δdi-4S sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-ΔUA-[1→3]-GalNAc-4S
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O[C@@H]1OC(=C[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H21NO14S.2Na/c1-5(18)15-6(3-16)11(12(8(20)4-17)29-30(24,25)26)28-14-10(21)7(19)2-9(27-14)13(22)23;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-21H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/t6-,7-,8+,10+,11+,12-,14-;;/m0../s1
InChIKey
DFRMXDKXNRVAFE-WBOKVGFFSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.