Wichtige Dokumente
C3541
Z-D-Ala-OH
Synonym(e):
Z-D-alanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?