Wichtige Dokumente
C3305
Carbacyclin
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
6a-Carba-prostaglandin I2, Carbocyclic PGI2
About This Item
Assay
≥90% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12C[C@@H](O)[C@H](\C=C\[C@@H](O)CCCCC)[C@@]1([H])CC(\C2)=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-4-8-17(22)10-11-18-19-13-15(7-5-6-9-21(24)25)12-16(19)14-20(18)23/h7,10-11,16-20,22-23H,2-6,8-9,12-14H2,1H3,(H,24,25)/b11-10+,15-7+/t16-,17-,18+,19-,20+/m0/s1
InChIKey
XZFRIPGNUQRGPI-WBQKLGIQSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?