Merck
C2285
Sigma-Aldrich
Cytochrome f from spinach
essentially salt-free, lyophilized powder
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Extinktionsverhältnis
A554/280 nm ~0.5
Lagertemp.
−20°C
Angaben zur Herstellung
Prepared by a modification of the method of Ho and Krogman, J. Biol. Chem., 255, 3855 (1980).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)