C-14015
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC)
Juvenile foreskin, 1 million cells per pellet
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human foreskin (juvenile dermis)
Verpackung
pkg of 1,000,000 cells
Morphologie
(endothelial)
Anwendung(en)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Physikalische Form
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.