Merck
C009
Sigma-Aldrich
McN-A-343
Synonym(e):
(4-Hydroxy-2-butynyl)-1-trimethyl­ammonium-3-chloro­carbanilate chloride, 4-[N-(3-Chlorophenyl)carbamoyloxy]-2-­butynyl­trimethyl­ammonium chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Farbe
white
SMILES String
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
InChIKey
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
M1 muscarinic acetylcholine receptor agonist.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)