Fortfahren mit
C2175
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin-Fragment 26-33 Amid
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
CCK-8, Pancreozymin C-terminales Octapeptid, Sincalid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 217.00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 448.00
CHF 380.80
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 512.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'220.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H62N10O16S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1143.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-639-0
Beilstein/REAXYS Number:
5231801
MDL number:
CHF 217.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(O)(=O)=O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O16S3/c1-76-18-16-34(55-47(69)37(58-44(66)32(50)23-41(61)62)21-28-12-14-30(15-13-28)75-78(72,73)74)45(67)53-26-40(60)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(70)56-35(17-19-77-2)46(68)59-39(24-42(63)64)49(71)57-36(43(51)65)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,65)(H,53,67)(H,54,60)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,66)(H,59,68)(H,61,62)(H,63,64)(H,72,73,74)/t32-,34-,35?,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
IZTQOLKUZKXIRV-IVVJSLGPSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
General description
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide is a sulfated cholecystokinin(CCK) octapeptide[1] derived from the proCCK.[2] It is present in plasma and endocrine cells.[2]
Application
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide has been used to test its effects:
  • to study its effects on β5i/LMP7 immunoproteasome subunit in pancreatitis[3]
  • on gastric emptying,food intake and c-Fos immunoreactivity in small litter (SL) and normal litter (NL) rats[1]
  • on the intestine and gallbladder motility in fish Ballan Wrasse[4]
Biochem/physiol Actions
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide activates the cholecystokinin type B receptor and may mediate the blockage of opioid analgesia.[5] It elicits anti-inflammatory effects. It mediates the inhibition on cytokine release, lymphocytes, and macrophages.[2]
Neurotransmitter; predominant form of CCK in CNS and gastrointestinal tract; may play a role in satiety.
Other Notes
C-Terminal octapeptide of cholecystokinin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6515C2901C2581
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
description
whole antiserum
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
UniProt accession no.
P06307, P30553, P30551
UniProt accession no.
P06307, P30553
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)